3-Oxocyclohexanecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12931-1G OR12931-5G
APOSOR12931-1GEA 92.8 EUR
APOSOR12931-1G APOSOR12931-5G
3-Oxocyclohexanecarboxylic acid
3-Oxocyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₇H₁₀O₃
Pto. de fusión: 70…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320172
Núm. CAS: 16205-98-4