6-Cloro-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-ona
Proveedor: Apollo Scientific
OR12932-1G OR12932-5G
APOSOR12932-1GEA 145 EUR
APOSOR12932-1G APOSOR12932-5G
6-Cloro-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-ona
6-Cloro-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-ona
Formula: C₁₀H₉ClO
Pto. de fusión: 60…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788443
Núm. CAS: 17556-18-2