7-Cloro-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-ona
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 7-Chloro-3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-one
OR12937-1G OR12937-250MG
APOSOR12937-1GEA 329 EUR
APOSOR12937-1G APOSOR12937-250MG
7-Cloro-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-ona
7-Cloro-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-ona
Formula: C₁₀H₉ClO
MW: 180,63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038575
Núm. CAS: 17556-19-3