Ácido 1,2,3-tiadiazol-4-carboxílico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1294-5G
APOSOR1294-5GEA 172 EUR
APOSOR1294-5G
Ácido 1,2,3-tiadiazol-4-carboxílico
Ácido 1,2,3-tiadiazol-4-carboxílico
Formula: C₃H₂N₂O₂S
Pto. de fusión: 227…228 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052099
Núm. CAS: 4100-13-4