Ethyl-2-amino-4-(2-thienyl)thiophene-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 5'-amino-2,3'-bithiophene-4'-carboxylate
OR1296-10G OR1296-1G OR1296-5G
APOSOR1296-10GEA 519 EUR
APOSOR1296-10G APOSOR1296-1G APOSOR1296-5G
Ethyl-2-amino-4-(2-thienyl)thiophene-3-carboxylate
Ethyl-2-amino-4-(2-thienyl)thiophene-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₁NO₂S₂
MW: 253,34 g/mol
Pto. de fusión: 84…87 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00115120
Núm. CAS: 243669-48-9