2-Bromo-1-(2-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Bromoacetyl)pyridine hydrobromide
OR1299-1G OR1299-5G OR1299-25G
APOSOR1299-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1299-1G APOSOR1299-5G APOSOR1299-25G
2-Bromo-1-(2-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide 98%
2-Bromo-1-(2-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide
Formula: C₇H₇Br₂NO
Pto. de fusión: 205…207 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02181196
Núm. CAS: 17570-98-8