Cyclopentanesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR12994-1G OR12994-5G OR12994-25G
APOSOR12994-1GEA 94.4 EUR
APOSOR12994-1G APOSOR12994-5G APOSOR12994-25G
Cyclopentanesulphonyl chloride
Cyclopentanesulphonyl chloride
Formula: C₅H₉ClO₂S
Densidad: 1,279 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04117774
Núm. CAS: 26394-17-2
UN: 3265
ADR: 8,II