4-(4-Piperidyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13006-250MG OR13006-5G
APOSOR13006-250MGEA 43.5 EUR
APOSOR13006-250MG APOSOR13006-5G
4-(4-Piperidyl)pyridine
4-(4-Piperidyl)pyridine
Formula: C₁₀H₁₄N₂
Pto. de fusión: 86…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05863877
Núm. CAS: 581-45-3