Ethyl-2-methylthiazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-methylthiazole-4-carboxylate
OR1301-10G OR1301-1G OR1301-5G
APOSOR1301-10GEA 34.8 EUR
APOSOR1301-10G APOSOR1301-1G APOSOR1301-5G
Ethyl-2-methylthiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-methylthiazole-4-carboxylate
Formula: C₇H₉NO₂S
MW: 171.22 g/mol
Pto. de fusión: 54…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156148
Núm. CAS: 6436-59-5