Ácido (3,5-dimetoxi-4-hidroxifenil)acético 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)acetic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenylacetic acid
OR13021-1G OR13021-25G OR13021-5G
APOSOR13021-1GEA 33.5 EUR
APOSOR13021-1G APOSOR13021-25G APOSOR13021-5G
Ácido (3,5-dimetoxi-4-hidroxifenil)acético 99%
Ácido (3,5-dimetoxi-4-hidroxifenil)acético
Formula: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212.2 g/mol
Pto. de fusión: 127…131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016834
Núm. CAS: 4385-56-2
EINECS: 224-494-4