Ácido (4-hidroxi-3-metoxifenil)acético 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid
OR13029-25G
OR13029-5G
APOSOR13029-25GEA
122
EUR
APOSOR13029-25G
APOSOR13029-5G
Ácido (4-hidroxi-3-metoxifenil)acético 99%
Ácido (4-hidroxi-3-metoxifenil)acético
Formula:
(C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH MW: 182.18 g/mol Pto. Ebullición: 339 Pto. de fusión: 140…145 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004350 Núm. CAS: 306-08-1 Índice Merck: 13,04761 |