Picolinamidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Picolinimidamide hydrochloride, 2-Amidinopyridine hydrochloride
OR1303-1G OR1303-25G OR1303-5G
APOSOR1303-1GEA 29 EUR
APOSOR1303-1G APOSOR1303-25G APOSOR1303-5G
Picolinamidine hydrochloride
Picolinamidine hydrochloride
Formula: C₆H₈ClN₃
Pto. de fusión: 145…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052271
Núm. CAS: 51285-26-8