3-Bromo-2-metilpiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13032-25G OR13032-5G OR13032-100G
APOSOR13032-25GEA 58 EUR
APOSOR13032-25G APOSOR13032-5G APOSOR13032-100G
3-Bromo-2-metilpiridina
3-Bromo-2-metilpiridina
Formula: C₆H₆BrN
Pto. Ebullición: 65…67 °C/10mmHg
Densidad: 1,495 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191224
Núm. CAS: 38749-79-0