1-Bromo-4-propilbenceno

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: (4-Bromophenyl)propane, 1-Bromo-4-n-propylbenzene

OR13034-100G OR13034-250G OR13034-25G
APOSOR13034-100GEA 39.3 EUR
APOSOR13034-100G APOSOR13034-250G APOSOR13034-25G
1-Bromo-4-propilbenceno
1-Bromo-4-propilbenceno
Formula: C₉H₁₁Br
MW: 199.09 g/mol
Pto. Ebullición: 225 °C
Pto. de fusión: -41.5
Densidad: 1.286 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012456
Núm. CAS: 588-93-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR