4-Nitro-2,6-xilenol

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 2,6-Dimetil-4-nitrofenol

OR13035-25G
APOSOR13035-25GEA 82.8 EUR
APOSOR13035-25G
4-Nitro-2,6-xilenol
4-Nitro-2,6-xilenol
Formula: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Pto. de fusión: 168 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007339
Núm. CAS: 2423-71-4
EINECS: 219-353-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR