2,4-Dibromofenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR13037-100G OR13037-25G
APOSOR13037-100GEA 58 EUR
APOSOR13037-100G APOSOR13037-25G
2,4-Dibromofenol 95%
2,4-Dibromofenol
Formula: C₆H₄Br₂O
Pto. Ebullición: 239 °C
Pto. de fusión: 35…39 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002149
Núm. CAS: 615-58-7
EINECS: 210-436-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II