4-Bromo-1-naftilamina
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR13038-100G
OR13038-25G
OR13038-5G
APOSOR13038-100GEA
106
EUR
APOSOR13038-100G
APOSOR13038-25G
APOSOR13038-5G
4-Bromo-1-naftilamina
4-Bromo-1-naftilamina
Formula:
C₁₀H₈BrN Pto. de fusión: 102…103 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00004023 Núm. CAS: 2298-07-9 EINECS: 218-944-9 |