4-Chlorophenyl chloroformate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR13039-5G OR13039-100G OR13039-25G
APOSOR13039-5GEA 50.9 EUR
APOSOR13039-5G APOSOR13039-100G APOSOR13039-25G
4-Chlorophenyl chloroformate
4-Chlorophenyl chloroformate
Formula: C₇H₄Cl₂O₂
Pto. Ebullición: 100…102 °C/12mmHg
Densidad: 1,365 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 103 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000638
Núm. CAS: 7693-45-0
UN: 3277
ADR: 6.1+8,II