2,3-Dicloropiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13040-100G OR13040-25G
APOSOR13040-100GEA 49.3 EUR
APOSOR13040-100G APOSOR13040-25G
2,3-Dicloropiridina
2,3-Dicloropiridina
Formula: C₅H₃Cl₂N
MW: 147,99 g/mol
Pto. de fusión: 64…69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006229
Núm. CAS: 2402-77-9
EINECS: 219-281-8