4-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13043-1G OR13043-5G OR13043-25G
APOSOR13043-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13043-1G APOSOR13043-5G APOSOR13043-25G
4-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid 98%
4-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid
Formula: C₅H₅N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047383
Núm. CAS: 20737-41-1