3-Iodopiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13049-100G OR13049-25G
APOSOR13049-100GEA 95.7 EUR
APOSOR13049-100G APOSOR13049-25G
3-Iodopiridina
3-Iodopiridina
Formula: C₅H₄IN
Pto. de fusión: 53…56 °C
Pto. de inflamación: 106,7 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00023553
Núm. CAS: 1120-90-7
EINECS: 214-322-6