Chromone-3-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR1305-100G OR1305-25G
APOSOR1305-100GEA 0 EUR
APOSOR1305-100G APOSOR1305-25G
Chromone-3-carboxaldehyde
Chromone-3-carboxaldehyde
Formula: C₁₀H₆O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014667
Núm. CAS: 17422-74-1