Ácido 4-aminofenilborónico, pinacol éster
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
OR13050-1G OR13050-25G OR13050-5G
APOSOR13050-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13050-1G APOSOR13050-25G APOSOR13050-5G
Ácido 4-aminofenilborónico, pinacol éster
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₈BNO₂
MW: 219,09 g/mol
Pto. de fusión: 165…171 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02093721
Núm. CAS: 214360-73-3