4-Hydroxy-6-methylcoumarin
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13053-1G OR13053-5G
APOSOR13053-1GEA 59.6 EUR
APOSOR13053-1G APOSOR13053-5G
4-Hydroxy-6-methylcoumarin
4-Hydroxy-6-methylcoumarin
Formula: C₁₀H₈O₃
MW: 176,17 g/mol
Pto. de fusión: 261…264 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085738
Núm. CAS: 13252-83-0