2,6-Diclorotiobenzamida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Clortiamida
OR13055-1G OR13055-5G
APOSOR13055-1GEA 43.5 EUR
APOSOR13055-1G APOSOR13055-5G
2,6-Diclorotiobenzamida 98%
2,6-Diclorotiobenzamida
Formula: C₇H₅Cl₂NS
MW: 206,09 g/mol
Pto. de fusión: 150…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053523
Núm. CAS: 1918-13-4