1-Benciloxi-3-bromobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Benzyloxybromobenzene, 1-(Benzyloxy)-3-bromobenzene
OR13056-5G OR13056-100G
APOSOR13056-5GEA 37.7 EUR
APOSOR13056-5G APOSOR13056-100G
1-Benciloxi-3-bromobenceno
1-Benciloxi-3-bromobenceno
Formula: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263,13 g/mol
Pto. de fusión: 57…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00155065
Núm. CAS: 53087-13-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III