1-Bromo-4-etilbenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Bromophenyl)ethane
OR13057-100G OR13057-25G OR13057-500G
APOSOR13057-100GEA 31.9 EUR
APOSOR13057-100G APOSOR13057-25G APOSOR13057-500G
1-Bromo-4-etilbenceno
1-Bromo-4-etilbenceno
Formula: C₈H₉Br
MW: 185.06 g/mol
Pto. Ebullición: 203…204 °C
Pto. de fusión: -43.5
Densidad: 1.341 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000111
Núm. CAS: 1585-07-5
EINECS: 216-439-8