Methyl-5-bromopicolinate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromopyridine-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 5-bromopyridine-2-carboxylate, Methyl 5-bromopicolinate
OR13058-5G
OR13058-1G
APOSOR13058-5GEA
24.8
EUR
APOSOR13058-5G
APOSOR13058-1G
Methyl-5-bromopicolinate
Methyl-5-bromopicolinate
Formula:
C₇H₆BrNO₂ MW: 216,03 g/mol Pto. de fusión: 99…103 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04112493 Núm. CAS: 29682-15-3 |