Ácido 5-bromo-2-piridincarboxílico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR13059-100GEA 0 EUR
APOSOR13059-100G APOSOR13059-5G APOSOR13059-25G
Ácido 5-bromo-2-piridincarboxílico 97%
Ácido 5-bromo-2-piridincarboxílico
Formula: C₆H₄BrNO₂
MW: 202,01 g/mol
Pto. de fusión: 173…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234149
Núm. CAS: 30766-11-1