(5-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13061-5G OR13061-10G
APOSOR13061-5GEA 27.7 EUR
APOSOR13061-5G APOSOR13061-10G
(5-Bromo-2-pyridinyl)methanol
(5-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Formula: C₆H₆BrNO
Pto. de fusión: 58…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04035597
Núm. CAS: 88139-91-7