2,5-Dibromo-3-picolina

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 2,5-Dibromo-3-metilpiridina

OR13063-100G
APOSOR13063-100GEA 59.6 EUR
APOSOR13063-100G
2,5-Dibromo-3-picolina
2,5-Dibromo-3-picolina
Formula: C₆H₅Br₂N
MW: 250,92 g/mol
Pto. de fusión: 43…47 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02093085
Núm. CAS: 3430-18-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR