4-Amino-2-bromopiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-4-piridilamina
OR13064-25G OR13064-5G OR13064-100G
APOSOR13064-25GEA 89.9 EUR
APOSOR13064-25G APOSOR13064-5G APOSOR13064-100G
4-Amino-2-bromopiridina
4-Amino-2-bromopiridina
Formula: C₅H₅BrN₂
Pto. de fusión: 92…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01646061
Núm. CAS: 7598-35-8