α-Bromo-o-iodotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: α-Bromo-2-iodotolueno, 2-Iodobencilo bromuro
OR13072-25G OR13072-100G
APOSOR13072-25GEA 84.1 EUR
APOSOR13072-25G APOSOR13072-100G
α-Bromo-o-iodotolueno 98%
α-Bromo-o-iodotolueno
Formula: C₇H₆BrI
MW: 296.93 g/mol
Pto. Ebullición: 279
Pto. de fusión: 56…57 °C
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236046
Núm. CAS: 40400-13-3
UN: 3261
ADR: 8 II