3-Iodo-4-nitroanísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Iodo-4-methoxy-1-nitrobenzene
OR13079-25G OR13079-5G
APOSOR13079-25GEA 190 EUR
APOSOR13079-25G APOSOR13079-5G
3-Iodo-4-nitroanísol 98%
3-Iodo-4-nitroanísol
Formula: C₇H₆INO₃
Pto. de fusión: 68…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320682
Núm. CAS: 214279-40-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III