3-(Chloromethyl)-5-methylisoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR1308-1G OR1308-5G OR1308-250MG
APOSOR1308-1GEA 0 EUR
APOSOR1308-1G APOSOR1308-5G APOSOR1308-250MG
3-(Chloromethyl)-5-methylisoxazole
3-(Chloromethyl)-5-methylisoxazole
Formula: C₅H₆ClNO
Pto. Ebullición: 93 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00221166
Núm. CAS: 35166-37-1
UN: 3265
ADR: 8,III