Bifenileno

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR13086-100MG OR13086-250MG
APOSOR13086-100MGEA 87 EUR
APOSOR13086-100MG APOSOR13086-250MG
Bifenileno
Bifenileno
Formula: C₁₂H₈
MW: 152,2 g/mol
Pto. de fusión: 113…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001110
Núm. CAS: 259-79-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR