Bis(4-bromophenyl)acetylene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2-Bis(4-bromophenyl)ethyne
OR13096-25G OR13096-5G
APOSOR13096-25GEA 282 EUR
APOSOR13096-25G APOSOR13096-5G
Bis(4-bromophenyl)acetylene
Bis(4-bromophenyl)acetylene
Formula: C₁₄H₈Br₂
MW: 336,03 g/mol
Pto. de fusión: 183…187 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00185147
Núm. CAS: 2789-89-1