1,4-Dietinilbenceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: p-Diethynylbenzene, 1,4-Diethylnylbenzene
OR13101-5G OR13101-10G
APOSOR13101-5GEA 116 EUR
APOSOR13101-5G APOSOR13101-10G
1,4-Dietinilbenceno 97%
1,4-Dietinilbenceno
Formula: C₁₀H₆
MW: 126.16 g/mol
Pto. de fusión: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078375
Núm. CAS: 935-14-8