1,3,5-Triethynylbenzene 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR13102-1G
OR13102-5G
OR13102-10G
APOSOR13102-1GEA
21.9
EUR
APOSOR13102-1G
APOSOR13102-5G
APOSOR13102-10G
1,3,5-Triethynylbenzene 98+%
1,3,5-Triethynylbenzene
Formula:
C₁₂H₆ Pto. de fusión: 105…107 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00068621 Núm. CAS: 7567-63-7 UN: 1325 ADR: 4.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...