3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)phenyl)boronic acid, 3-(Aminomethyl)benzeneboronic acid, N-BOC protected
OR13105-1G OR13105-5G
APOSOR13105-1GEA 133 EUR
APOSOR13105-1G APOSOR13105-5G
3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid 97%
3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₈BNO₄
MW: 251.09 g/mol
Pto. de fusión: 188…190 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06246052
Núm. CAS: 199609-62-6