4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13107-1G OR13107-25G
APOSOR13107-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13107-1G APOSOR13107-25G
4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid
4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid
Formula: C₆H₅BClNO₄
Pto. de fusión: 275 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02258950
Núm. CAS: 151169-67-4