(5-Amino-2-hydroxymethylphenyl)boronic acid hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Amino-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid dehydrate hydrochloride, 6-Aminobenzo[c][1,2]oxaborol-1(3H)-ol hydrochloride
OR13108-1G OR13108-250MG
APOSOR13108-1GEA 200 EUR
APOSOR13108-1G APOSOR13108-250MG
(5-Amino-2-hydroxymethylphenyl)boronic acid hydrochloride
(5-Amino-2-hydroxymethylphenyl)boronic acid hydrochloride
Formula: C₇H₉BClNO₂
MW: 185,42 g/mol
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115645
Núm. CAS: 117098-93-8