4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13109-1G OR13109-5G
APOSOR13109-1GEA 94.4 EUR
APOSOR13109-1G APOSOR13109-5G
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₁₁BO₄
Pto. de fusión: 146…148 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01318119
Núm. CAS: 166316-48-9