Ácido 4-cloro-2-metoxifenilborónico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-2-methoxybenzeneboronic acid, (4-Chloro-2-methoxyphenyl)boronic acid
OR13111-1G OR13111-5G
APOSOR13111-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13111-1G APOSOR13111-5G
Ácido 4-cloro-2-metoxifenilborónico
Ácido 4-cloro-2-metoxifenilborónico
Formula: C₇H₈BClO₃
MW: 186,40 g/mol
Pto. de fusión: 128…134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02684317
Núm. CAS: 762287-57-0