1-Cyclohexenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Cyclohex-1-en-1-ylboronic acid
OR13115-1G OR13115-5G OR13115-25G
APOSOR13115-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13115-1G APOSOR13115-5G APOSOR13115-25G
1-Cyclohexenylboronic acid
1-Cyclohexenylboronic acid
Formula: C₆H₁₁BO₂
Pto. de fusión: 165 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD02179497
Núm. CAS: 89490-05-1