Cyclohexylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13116-100G OR13116-25G OR13116-5G
APOSOR13116-100GEA 255 EUR
APOSOR13116-100G APOSOR13116-25G APOSOR13116-5G
Cyclohexylboronic acid 97%
Cyclohexylboronic acid
Formula: C₆H₁₃BO₂
MW: 127,9772 g/mol
Pto. de fusión: 122…123 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01311824
Núm. CAS: 4441-56-9