2-Hydroxymethyl-5-nitrobenzeneboronic acid hemiester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Nitrobenzo[c][1,2]oxaborol-1(3H)-ol, 2-(Hydroxymethyl)-5-nitrobenzeneboronic acid dehydrate
OR13117-250MG OR13117-1G OR13117-5G
APOSOR13117-250MGEA 116 EUR
APOSOR13117-250MG APOSOR13117-1G APOSOR13117-5G
2-Hydroxymethyl-5-nitrobenzeneboronic acid hemiester
2-Hydroxymethyl-5-nitrobenzeneboronic acid hemiester
Formula: C₇H₆BNO₄
MW: 178,94 g/mol
Pto. de fusión: 176…182 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115657
Núm. CAS: 118803-40-0