2-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-4-ethoxybenzeneboronic acid
OR13119-5G
APOSOR13119-5GEA 105 EUR
APOSOR13119-5G
2-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid
Formula: C₈H₁₀BClO₃
MW: 200,43 g/mol
Pto. de fusión: 104…108 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02684318
Núm. CAS: 313545-44-7