5-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR13120-5G
OR13120-25G
APOSOR13120-5GEA
36.4
EUR
APOSOR13120-5G
APOSOR13120-25G
5-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid 98%
5-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid
Formula:
C₈H₁₀BClO₃ Pto. de fusión: 120…124 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03427055 Núm. CAS: 352534-86-2 |