3-(tert-Butylcarbamoyl)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13122-1G OR13122-5G
APOSOR13122-1GEA 116 EUR
APOSOR13122-1G APOSOR13122-5G
3-(tert-Butylcarbamoyl)phenylboronic acid
3-(tert-Butylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₆BNO₃
Pto. de fusión: 120…126 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04115693
Núm. CAS: 183158-30-7